Dichlormethan stabilised, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Stabilization:
stabiliseret med 2-methyl-2-buten 50 ppm
1.06049.2500
1.06049.6010
1.06049.6025
1.06049.6190
1.06049.2500EA
2310
DKK
1.06049.2500
1.06049.6010
1.06049.6025
1.06049.6190
Dichlormethan stabilised, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Dichloromethane
Formel:
CH₂Cl₂ Kogepunkt: 39,8 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –95 °C Massefylde: 1,322 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS-nummer: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN nummer: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |