Dichlormethan 99.5% stabilised ACS til spektroskopi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Stabilization:
stabiliseret med amylen
406935000
406930025
ACRO406935000EA
496
DKK
ACRO406935000
ACRO406930025
Dichlormethan 99.5% stabilised ACS til spektroskopi
Dichloromethane
Formel:
CH₂Cl₂ Kogepunkt: 39…40 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –97 °C Massefylde: 1,325 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS-nummer: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN nummer: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear Liquid |
Water | ≤0.02 % (Coulometric) |
GC | ≥99.5 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 50 to 100 ppm Amylene |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Free halogens | Passes test |
Titrable acid | ≤0.0003 meq/g |