2-Chlorbutan 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
108830010 108832500
ACRO108830010EA 844 DKK
ACRO108830010 ACRO108832500
2-Chlorbutan 99+%
2-Chlorobutane
Formel: C₄H₉Cl
Molekylvægt: 92.57 g/mol
Kogepunkt: 68
Smeltepunkt: –140 °C
Massefylde: 0.87 g/cm³
Flammepunkt: –15 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000871
CAS-nummer: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
UN nummer: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01560
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %