1-Chlorpropan til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18841.0500 8.18841.0100 8.18841.0050
8.18841.0500EA 1470 DKK
8.18841.0500 8.18841.0100 8.18841.0050
1-Chlorpropan til syntese, Sigma-Aldrich®
1-Chloropropane
Formel: C₃H₇Cl
Kogepunkt: 46 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,3914 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –31 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000995
CAS-nummer: 540-54-5
EINECS: 208-749-7
UN nummer: 1278
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08032
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 2.7 g/l (20 °C)
Melting Point -122 °C
Molar Mass 78.54 g/mol
Boiling Point 45 - 47 °C
Vapor Pressure 373 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Refractive Index 1.388 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.6 - 11.1 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 520 °C
Synonyms Propyl chloride
Hill Formula C3H7Cl