1-Chlorpropan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
109950050 109951000 109955000
109950050.EA 320 DKK
109950050. 109951000. 109955000.
1-Chlorpropan 99%
1-Chloropropane
Formel: C₃H₇Cl
Kogepunkt: 46…47 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –123 °C
Massefylde: 0,892 g/cm³
Flammepunkt: –18 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000995
CAS-nummer: 540-54-5
EINECS: 208-749-7
UN nummer: 1278
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08032
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.15 %
Residue after reduction ≤0.02 %