1-Chlorhexan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18497.0005 8.18497.0250 8.18497.9022
8.18497.0005EA 171 DKK
8.18497.0005 8.18497.0250 8.18497.9022
1-Chlorhexan for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Chlorohexane
Formel: C₆H₁₃Cl
Molekylvægt: 120.62 g/mol
Kogepunkt: ∼135 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –94 °C
Massefylde: 0.872 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 27
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001018
CAS-nummer: 544-10-5
EINECS: 208-859-5
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02163
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.26 g/l (20 °C)
Melting Point -94 °C
Molar Mass 120.62 g/mol
Boiling Point 132 - 136 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 53 hPa (55 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.4194 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 9.6 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 225 °C