1-Chlorhexan ≥96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B22379.18
B22379.30
B22379.18EA
344
DKK
B22379.18
B22379.30
1-Chlorhexan ≥96%
1-Chlorohexane
Purity: 96%
CAS No.: 544-10-5
Molecular Formula: C6H13Cl
Formula Weight: 120.62
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.4199
Melting Point: -94°
Boiling Point: 132-134°
Beilstein Reference: 1731289
Merck Reference: 14,2144
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001018
Formel:
C₆H₁₃Cl Molekylvægt: 120.62 g/mol Kogepunkt: 132…134 °C Smeltepunkt: –94 °C Massefylde: 0.878 Flammepunkt: 26 °C (78 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001018 CAS-nummer: 544-10-5 EINECS: 208-859-5 UN nummer: 1993 ADR: 3 III Merck Index: 13,02163 |