1,6-Dichlorhexan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B21763.22 B21763.36
B21763.22EA 485 DKK
B21763.22 B21763.36
1,6-Dichlorhexan ≥98%
1,6-Dichlorohexane
Purity: 98% CAS No.: 2163-00-0 Molecular Formula: Cl(CH2)6Cl Formula Weight: 155.07 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.4568 Melting Point: -13° Boiling Point: 204-205° Beilstein Reference: 773673 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00001020
Formel: ClH₂C(CH₂)₄CH₂Cl
Kogepunkt: 204…205 °C
Smeltepunkt: –13 °C
Massefylde: 1,067
Flammepunkt: 73 °C (163 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001020
CAS-nummer: 2163-00-0
EINECS: 218-491-7
UN nummer: 3082
ADR: 9,III