1,5-Dichlorpentan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A12433.14
A12433.22
A12433.36
A12433.14EA
464
DKK
A12433.14
A12433.22
A12433.36
1,5-Dichlorpentan ≥98%
1,5-Dichloropentane
Purity: 98%
CAS No.: 628-76-2
Molecular Formula: C5H10Cl2
Formula Weight: 141.04
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.4570
Melting Point: -72°
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 1732340
UN No.: 1152
MDL No.: MFCD00001017
Formel:
ClH₂C(CH₂)₃CH₂Cl Kogepunkt: 182 °C Smeltepunkt: –72 °C Massefylde: 1,103 Flammepunkt: 26 °C (78 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001017 CAS-nummer: 628-76-2 EINECS: 211-053-6 UN nummer: 1152 ADR: 3,III |