Varme/ tørreskabe, Heratherm® Advanced Protocol Security-serien
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
51028154 51028155 51028156 51028545 51028145 51028146 51028147 51028546 51028547 51028548 51028549 51028544
466-0285EA 27390 DKK
466-0285 466-0286 466-0287 466-0283 466-0279 466-0280 466-0281 466-0284 466-0288 466-0289 466-0290 466-0282
Varme/ tørreskabe, Heratherm® Advanced Protocol Security-serien
Ovne Ovne med blæser og naturlig konvektion
Varmeskabe/ tørreskabe med coated yderside eller yderside i rustfrit stål. Timeren gør det muligt at tænde eller slukke for varmeskabet efter et forudindstillet tidsrum, med valg mellem ugentlige, timemæssige eller realtidsindstillinger. Enheder med naturlig konvektion er ideelle til blid tørring og opvarmning for at beskytte følsomme prøver. Enheder med tvungen konvektion har justerbar blæserhastighed, og er velegnede til hurtigere tørring og opvarmning, og større temperaturensartethed.
  • Standard overtemperaturalarm og ekstra undertemperaturalarm
  • Stort og letaflæseligt vakuumfluorescerende display og mikroprocessorstyret betjening med berøringsknapper
  • Programmerbar styreenhed til temperaturramper og -ophold. Der kan lagres op til 10 programmer
  • Adgangsport giver mulighed for indføring af sensorer til uafhængig dataovervågning
  • Boost-funktion muliggør hurtig opvarmning
  • Den automatiske tørrefunktion deaktiverer ovnen, når prøverne er tørre (med brug af temperatursensoren (ekstraudstyr))
  • Aflåselig dør med døralarm
Leveringsinformation: Supplied with two shelves and standard RS232 data interface. Please see 'Drying ovens, Heratherm General Protocol' for details on shelves, stacking kits and stands. Range of accessories and factory fitted options such as access ports are available on request; please contact your local Avantor sales office for further details.