Varmeskabe, tørreskabe, Heratherm® Advanced Protocol-serien
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
51028153 51028152 51028151 51028142 51028143 51028144 51028715 51028709 51028711 51028713 51028716 51028712
466-0275EA 39920 DKK
466-0275 466-0274 466-0273 466-0267 466-0268 466-0269 466-0277 466-0270 466-0271 466-0276 466-0278 466-0272
Varmeskabe, tørreskabe, Heratherm® Advanced Protocol-serien
Ovne Ovne med blæser og naturlig konvektion
Opvarmnings- og tørreovne med coated kabinet eller i rustfrit stål (SS-modeller). Timeren gør det muligt at tænde eller slukke varmeskabet efter en forudindstillet tid, med valg mellem ugentlige, timemæssige eller realtidsindstillinger. Enheder med naturlig konvektion er ideelle til blid tørring og opvarmning for at beskytte følsomme prøver. Enheder med tvungen konvektion har justerbar blæserhastighed, og er velegnede til hurtigere tørring og opvarmning, og større temperaturensartethed.
  • Automatisk alarmsystem for overtemperatur
  • Stort og letaflæseligt vakuumfluorescerende display og mikroprocessorstyret betjening med berøringsknapper
  • Programmerbar styreenhed til temperaturramper og -ophold. Der kan lagres op til 10 programmer
  • Adgangsport giver mulighed for indføring af sensorer til uafhængig dataovervågning
  • Boost-funktion muliggør hurtig opvarmning
Leveringsinformation: Supplied with two shelves and standard RS232 data interface. Please see 'Drying ovens, Heratherm General Protocol' for details on shelves, stacking kits and stands. Range of accessories and factory fitted options such as access ports are available on request; please contact your local Avantor sales office for further details.