Varmeskabe, Heratherm® General Protocol-serien
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
51028148 51028149 51028150 51028139 51028140 51028141
466-0264EA 19720 DKK
466-0264 466-0265 466-0266 466-0261 466-0262 466-0263
Varmeskabe, Heratherm® General Protocol-serien
Ovne Ovne med blæser og naturlig konvektion
Opvarmnings- og tørreovne med kamre i rustfrit stål, som er designet til rutineopgaver. Enheder med naturlig konvektion er ideelle til blid tørring og opvarmning for at beskytte følsomme prøver. Enheder med tvungen konvektion egner sig til hurtigere tørring og opvarmning, og større temperaturensartethed.
  • Automatisk alarmsystem for overtemperatur
  • Indbygget timer
  • Stort og letaflæseligt vakuumfluorescerende display og mikroprocessorstyret betjening med berøringsknapper
  • Dørene kan åbnes over 180°
  • OGS - Udluftningsåbningen kan bruges som adgangsport til en ekstern temperatursensor
Leveringsinformation: Leveres med to hylder og standard RS232 datainterface. Et udvalg af tilbehør og fabriksmonteret ekstraudstyr som f.eks. adgangsporte fås på bestilling - kontakt os for flere oplysninger.