1,4-Dichlorbutan ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B21337.0B
B21337.30
B21337.0BEA
1530
DKK
B21337.0B
B21337.30
1,4-Dichlorbutan ≥97%
1,4-Dichlorobutane
Purity: 97%
CAS No.: 110-56-5
Molecular Formula: Cl(CH2)4Cl
Formula Weight: 127.01
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4540
Odour: Aromatic
Melting Point: -38°
Boiling Point: 155°
Beilstein Reference: 635673
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001011
Formel:
ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl Kogepunkt: 155 °C Smeltepunkt: –38 °C Massefylde: 1,139 Flammepunkt: 40 °C (104 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001011 CAS-nummer: 110-56-5 EINECS: 203-778-1 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |