1,4-Dichlorbutan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
216431000 216435000 216430010
ACRO216431000EA 304 DKK
ACRO216431000 ACRO216435000 ACRO216430010
1,4-Dichlorbutan 99%
1,4-Dichlorobutane
Formel: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Kogepunkt: 161…163 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –38 °C
Massefylde: 1,16 g/cm³
Flammepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001011
CAS-nummer: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %