1,3-Dichlorpropan ≥95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
36685.14 36685.22
36685.14EA 1140 DKK
36685.14 36685.22
1,3-Dichlorpropan ≥95%
1,3-Dichloropropane
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Kogepunkt: 120 °C
Massefylde: 1,190
Flammepunkt: 20 °C (68 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000999
CAS-nummer: 142-28-9
EINECS: 205-531-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,II