1,3-Dichlorpropan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Trimethylendichloride
113680500 113682500
ACRO113680500EA 964 DKK
ACRO113680500 ACRO113682500
1,3-Dichlorpropan 99%
1,3-Dichloropropane
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Kogepunkt: 120…122 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –99 °C
Massefylde: 1,19 g/cm³
Flammepunkt: 20 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000999
CAS-nummer: 142-28-9
EINECS: 205-531-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4471 to 1.4491 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %