1,2-Dichlorethan 99+%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
406800010
406800025
ACRO406800010EA
401
DKK
ACRO406800010
ACRO406800025
1,2-Dichlorethan 99+%, ren
1,2-Dichloroethane
Formel:
ClH₂CCH₂Cl Kogepunkt: 81…85 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –35 °C Massefylde: 1,25 g/cm³ Flammepunkt: 13 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000963 CAS-nummer: 107-06-2 EINECS: 203-458-1 UN nummer: 1184 ADR: 3,II Merck Index: 13,03831 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤50 APHA |