1,2,3-Trichlorpropan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L04312.30 L04312.0B
L04312.30EA 414 DKK
L04312.30 L04312.0B
1,2,3-Trichlorpropan ≥98%
1,2,3-Trichloropropane
Purity: 98+% CAS No.: 96-18-4 Molecular Formula: C3H5Cl3 Formula Weight: 147.43 Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.4822 Melting Point: -14° Boiling Point: 156-158° Beilstein Reference: 1732068 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000946
Formel: ClH₂CCHClCH₂Cl
Kogepunkt: 156…158 °C
Smeltepunkt: –14 °C
Massefylde: 1,385
Flammepunkt: 74 °C (165 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000946
CAS-nummer: 96-18-4
EINECS: 202-486-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,II