1,1,2,2-Tetrachlorethan 98.5%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
147940250
147941000
147940010
147940025
ACRO147940250EA
201
DKK
ACRO147940250
ACRO147941000
ACRO147940010
ACRO147940025
1,1,2,2-Tetrachlorethan 98.5%
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Formel:
Cl₂HCCHCl₂ Kogepunkt: 147 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –43 °C Massefylde: 1,58 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000848 CAS-nummer: 79-34-5 EINECS: 201-197-8 UN nummer: 1702 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,09264 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |