1,2,3,4-Butantetracarboxylsyre til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14924.0050 8.14924.0251
8.14924.0050EA 365 DKK
8.14924.0050 8.14924.0251
1,2,3,4-Butantetracarboxylsyre til syntese, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Butantetracarboxylsyre
Formel: C₈H₁₀O₈
Kogepunkt: 460 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 189 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002722
CAS-nummer: 1703-58-8
EINECS: 216-938-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 118 g/l (19 °C)
Melting Point 187 - 190 °C
Molar Mass 234.16 g/mol