1,2,3,4-Butantetracarboxylsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A16612.22 A16612.36
A16612.22EA 802 DKK
A16612.22 A16612.36
1,2,3,4-Butantetracarboxylsyre ≥98%
1,2,3,4-Butantetracarboxylsyre
Purity: 98+% CAS No.: 1703-58-8 Molecular Formula: C8H10O8 Formula Weight: 234.16 Melting Point: ca 190-195° dec. Beilstein Reference: 1729167
Formel: C₈H₁₀O₈
Kogepunkt: 460 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼190…195 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002722
CAS-nummer: 1703-58-8
EINECS: 216-938-0