Ammoniumacetat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ100
73594-100G-F 73594-25G-F
73594-100G-FEA 3440 DKK
73594-100G-F 73594-25G-F
Ammoniumacetat, Supelco®
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Smeltepunkt: 114 °C
Massefylde: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 136 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013066
CAS-nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=976f48036dabd45e7d54798134d5c09fe576ae4b&vid=b38764d4daa7656798428a88492a83075c65ed90&prid=web&clid=SAPDAM