Ammoniumacetat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01116.0500_U
1.01116.1000
1.01116.5000
1.01116.9025
1.01116.9050
1.01116.9012
1.01116.0500U
MERC1.01116.0500_UEA
691
DKK
MERC1.01116.0500_U
1.01116.1000
1.01116.5000
1.01116.9025
1.01116.9050
1.01116.9012
MERC1.01116.0500U
Ammoniumacetat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Ammoniumacetat
Formel:
H₃CCOONH₄ Smeltepunkt: 114 °C Massefylde: 1,17 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 136 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013066 CAS-nummer: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 Merck Index: 13,00495 |
|
Specifikationer Testresultater
Solubility | 1480 g/l (4 °C) |
Melting Point | 114 °C |
Molar Mass | 77.08 g/mol |
Bulk Density | 410 kg/m3 |
Flash Point | 136 °C |
Density | 1.17 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.7 - 7.3 (50 g/l, H2O, 25 °C) |