Kaliumacetat BP, Ph. Eur., E261, extra pure, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Acetic acid potassium salt
1.04820.1000 1.04820.5000 1.04820.9025 1.04820.9050
1.04820.1000EA 1520 DKK
1.04820.1000 1.04820.5000 1.04820.9025 1.04820.9050
Kaliumacetat BP, Ph. Eur., E261, extra pure, SAFC®
Kaliumacetat
Formel: CH₃COOK
Smeltepunkt: 304 °C
Massefylde: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >250 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012458
CAS-nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM