Undekansyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A11244.18 A11244.30 A11244.0B
A11244.18EA 392 DKK
A11244.18 A11244.30 A11244.0B
Undekansyre ≥98%
Undekansyre
Purity: 98% CAS No.: 112-37-8 Molecular Formula: CH3(CH2)9CO2H Formula Weight: 186.30 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 26-29° Boiling Point: 283-285° Beilstein Reference: 1759287 MDL No.: MFCD00002730
Formel: C₁₁H₂₂O₂
Kogepunkt: 283…285 °C
Smeltepunkt: 26…29 °C
Massefylde: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002730
CAS-nummer: 112-37-8
EINECS: 203-964-2