Propionsyre, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
94425-1ML-F 94425-5ML-F
94425-1ML-FEA 339 DKK
94425-1ML-F 94425-5ML-F
Propionsyre, Supelco®
Propionsyre
Formel: C₃H₆O₂
Kogepunkt: 141 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –21 °C
Massefylde: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002756
CAS-nummer: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN nummer: 3463
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d822519a8a4619297077959a9eb21c4b3a7a74f&vid=65e85f76282d4378293f82c345524df2403c3540&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b49923b3bc5ad7a51933ce096ddee00a8b6392d4&vid=daed86095bfff04a1b9f59ed786481b44a66e10e&prid=web&clid=SAPDAM