Propionsyre 99+%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Propanoic acid
220130010
220130025
ACRO220130010EA
735
DKK
ACRO220130010
ACRO220130025
Propionsyre 99+%, extra pure
Propionsyre
Formel:
C₃H₆O₂ Molekylvægt: 74.08 g/mol Kogepunkt: 141 Smeltepunkt: –22 °C Massefylde: 0.99 g/cm³ Flammepunkt: 51 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002756 CAS-nummer: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 UN nummer: 3463 ADR: 8 II REACH: 01-2119486971-24 Merck Index: 13,07917 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |