Propionsyre 99%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
149300010
149300025
149300100
ACRO149300010EA
343
DKK
ACRO149300010
ACRO149300025
ACRO149300100
Propionsyre 99%, ren
Propionsyre
Formel:
C₃H₆O₂ Kogepunkt: 141 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –22 °C Massefylde: 0,99 g/cm³ Flammepunkt: 51 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002756 CAS-nummer: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 UN nummer: 3463 ADR: 8,II REACH: 01-2119486971-24 Merck Index: 13,07917 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |