Valerianesyre, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
75054-1ML 75054-5ML
75054-1MLEA 345 DKK
75054-1ML 75054-5ML
Valerianesyre, Supelco®
Valerianesyre
Formel: C₅H₁₀O₂
Kogepunkt: 186 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –32 °C
Massefylde: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004413
CAS-nummer: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10042
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be0db57126d49f27b257cc7ba42d430d6e122772&vid=ef3fe24730fff672b1614f711e099eee0eb8f51c&prid=web&clid=SAPDAM