Valerianesyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Pentansyre
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00821.0100 8.00821.0500 8.00821.1000
8.00821.0100EA 185 DKK
8.00821.0100 8.00821.0500 8.00821.1000
Valerianesyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Valerianesyre
Formel: C₅H₁₀O₂
Molekylvægt: 102.13 g/mol
Kogepunkt: 186
Smeltepunkt: –32 °C
Massefylde: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 89
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004413
CAS-nummer: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN nummer: 3265
ADR: 8 I
Merck Index: 12,10042
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 40 g/l (20 °C)
Melting Point -32 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 186 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 86 °C
Refractive Index 1.4076 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 7.3 %(V)
Density 0.938 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 360 °C