Valerianesyre 99
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Pentansyre
A16238.0F
A16238.AE
A16238.AP
A16238.0FEA
1280
DKK
A16238.0F
A16238.AE
A16238.AP
Valerianesyre 99
Valerianesyre
Purity: 99%
CAS No.: 109-52-4
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4080
Odour: Unpleasant
Melting Point: -34°
Boiling Point: 184-186°
Beilstein Reference: 969454
Merck Reference: 14,9904
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004413
Formel:
C₅H₁₀O₂ Molekylvægt: 102.13 g/mol Kogepunkt: 184…186 °C Smeltepunkt: –34 °C Massefylde: 0.938 Flammepunkt: 88 °C (190 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004413 CAS-nummer: 109-52-4 EINECS: 203-677-2 UN nummer: 3265 ADR: 8 III Merck Index: 12,10042 |