Valerianesyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Pentansyre
149570010 149570050 149570025 149571000
ACRO149570010EA 532 DKK
ACRO149570010 ACRO149570050 ACRO149570025 ACRO149571000
Valerianesyre 99%
Valerianesyre
Formel: C₅H₁₀O₂
Molekylvægt: 102.13 g/mol
Kogepunkt: 185 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 20…18 °C
Massefylde: 0.94 g/cm³
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004413
CAS-nummer: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN nummer: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10042
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %