Stearinsyre
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
9459.1 9459.2
ROTH9459.1EA 0 DKK
ROTH9459.1 ROTH9459.2
Stearinsyre
Stearinsyre
Formel: C₁₈H₃₆O₂
Molekylvægt: 284.48 g/mol
Kogepunkt: 361
Smeltepunkt: 67
Massefylde: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 196 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002752
CAS-nummer: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM