Stearinsyre, powder, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
20666.290EA 369 DKK
20666.290 20666.460
Stearinsyre, powder, TECHNICAL
Stearinsyre
Formel: C₁₈H₃₆O₂
Molekylvægt: 284.48 g/mol
Kogepunkt: 361
Smeltepunkt: 67
Massefylde: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 196 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002752
CAS-nummer: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
REACH: 01-2119543894-28
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Stearic and palmitic acid Min. 90 %