Stearinsyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Octadecanoic acid, Octadecylic acid
174490010
174490025
174490100
ACRO174490010EA
398
DKK
ACRO174490010
ACRO174490025
ACRO174490100
Stearinsyre 97%
Stearinsyre
Formel:
C₁₈H₃₆O₂ Molekylvægt: 284.48 g/mol Kogepunkt: 361 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 67…69 °C Massefylde: 0.84 g/cm³ Flammepunkt: 196 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002752 CAS-nummer: 57-11-4 EINECS: 200-313-4 Merck Index: 13,08882 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Granular powder or granules or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 67 to 71 °C |
GC | ≥96.0 % |