Nonansyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Nonanoic acid, Pelargonic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07167.0100 8.07167.1000
8.07167.0100EA 261 DKK
8.07167.0100 8.07167.1000
Nonansyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Nonansyre
Formel: C₉H₁₈O₂
Kogepunkt: 253 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 12 °C
Massefylde: 0,9055 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004433
CAS-nummer: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07198
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.3 g/l (25 °C)
Melting Point 12 °C
Molar Mass 158.24 g/mol
Boiling Point 252 - 255 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Flash Point 133 °C
Refractive Index 1.4330 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 9 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 ( 1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 405 °C
Viscosity kinematic 9.0 mm2/s (20 °C)