Myresyre ≥98% 98+%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Aminic Acid, Methanoic acid
147930010 147930025 147930250 147932500 147930100
ACRO147930010EA 433 DKK
ACRO147930010 ACRO147930025 ACRO147930250 ACRO147932500 ACRO147930100
Myresyre ≥98% 98+%, pure
Myresyre
Formel: HCO₂H
Molekylvægt: 46.03 g/mol
Kogepunkt: 101 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 8 °C
Massefylde: 1.22 g/cm³
Flammepunkt: 50 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003297
CAS-nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN nummer: 1779
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3700 to 1.3720 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤20 APHA
Titration with NaOH ≥98.0 %