Myresyre ≥94.5%, high purity
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Aminic Acid, Methanoic acid
0961-100MLEA
548
DKK
0961-100ML
0961-500ML
Myresyre ≥94.5%, high purity
Myresyre
Formel:
HCO₂H Molekylvægt: 46.03 g/mol Kogepunkt: 100…101 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 8.2…8.4 °C Massefylde: 1.22 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 48 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003297 CAS-nummer: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN nummer: 1779 ADR: 8 (3) II REACH: 01-2119491174-37 |
|
Specifikationer Testresultater
Purity | ≥94.5% |