Palmitinsyre til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00508.0100 8.00508.1000 8.00508.9050
8.00508.0100EA 212 DKK
8.00508.0100 8.00508.1000 8.00508.9050
Palmitinsyre til syntese, Sigma-Aldrich®
Palmitinsyre
Formel: C₁₆H₃₂O₂
Kogepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 61…63 °C
Massefylde: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002747
CAS-nummer: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 13,07064
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 61 - 63 °C
Molar Mass 256.42 g/mol
Bulk Density 415 kg/m3
Boiling Point 271.5 °C (133 hPa)
Flash Point 206 °C
Density 0.852 g/cm3 (20 °C)