Heptansyre til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07582.0100 8.07582.0500 8.07582.9170
8.07582.0100EA 288 DKK
8.07582.0100 8.07582.0500 8.07582.9170
Heptansyre til syntese, Sigma-Aldrich®
Heptansyre
Formel: C₇H₁₄O₂
Kogepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –10 °C
Massefylde: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004426
CAS-nummer: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04680
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 2.8 g/l (25 °C)
Melting Point -7.5 °C
Molar Mass 130.19 g/mol
Boiling Point 223 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.23 hPa (50 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4221 (20 °C, 589 nm)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C
Viscosity Kinematic 5.00 mm2/s (20 °C)