Heptansyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A17704.0F
A17704.AP
A17704.0FEA
1750
DKK
A17704.0F
A17704.AP
Heptansyre ≥98%
Heptansyre
Purity: 98+%
CAS No.: 111-14-8
Molecular Formula: C7H14O2
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.4230
Melting Point: -8°
Boiling Point: 222-223°
Beilstein Reference: 1744723
Merck Reference: 14,4660
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004426
Formel:
C₇H₁₄O₂ Kogepunkt: 222…223 °C Smeltepunkt: –8 °C Massefylde: 0,917 Flammepunkt: 114 °C (237 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004426 CAS-nummer: 111-14-8 EINECS: 203-838-7 UN nummer: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 14,4660 |