Eddikesyre glacial ≥98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
84528.290EA 254 DKK
84528.290 84528.360 84528.460
Eddikesyre glacial ≥98%, TECHNICAL
Eddikesyre
Formel: H₃CCOOH
Molekylvægt: 60.05 g/mol
Kogepunkt: 118
Smeltepunkt: 17
Massefylde: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 38.5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN nummer: 2789
ADR: 8 (3) II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %