Smørsyre
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Butansyre
3277.1 3277.2
ROTH3277.1EA 0 DKK
ROTH3277.1 ROTH3277.2
Smørsyre
Smørsyre
Formel: C₄H₈O₂
Molekylvægt: 88.11 g/mol
Kogepunkt: 163.5
Smeltepunkt: –3 °C
Massefylde: 0.958 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 67
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002814
CAS-nummer: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN nummer: 2820
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01593