Smørsyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Butansyre
L13189.AE
L13189.AP
L13189.0F
L13189.AEEA
309
DKK
L13189.AE
L13189.AP
L13189.0F
Smørsyre ≥99%
Smørsyre
Purity: 99+%
CAS No.: 107-92-6
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.3980
Odour: Rancid
pH: 2.5
Melting Point: -8°
Boiling Point: 162-164°
Beilstein Reference: 906770
Merck Reference: 14,1593
UN No.: 2820
MDL No.: MFCD00002814
Formel:
C₄H₈O₂ Molekylvægt: 88.11 g/mol Kogepunkt: 162…164 °C Smeltepunkt: –8 °C Massefylde: 0.964 Flammepunkt: 69 °C (156 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002814 CAS-nummer: 107-92-6 EINECS: 203-532-3 UN nummer: 2820 ADR: 8 III Merck Index: 13,01593 |