Smørsyre 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Butansyre
108110010 108110025 108111000 108110100
ACRO108110010EA 434 DKK
ACRO108110010 ACRO108110025 ACRO108111000 ACRO108110100
Smørsyre 99+%
Smørsyre
Formel: C₄H₈O₂
Molekylvægt: 88.11 g/mol
Kogepunkt: 162…165 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 7…5 °C
Massefylde: 0.96 g/cm³
Flammepunkt: 69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002814
CAS-nummer: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN nummer: 2820
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01593
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3965 to 1.3995 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≤0.2 % Isobutyric acid
Color scale ≤15 APHA