Propylacetat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acetic acid propyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03183.0100 8.03183.1000
8.03183.0100EA 315 DKK
8.03183.0100 8.03183.1000
Propylacetat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Propylacetat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molekylvægt: 102.13 g/mol
Kogepunkt: 102
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 0.886 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 10
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009372
CAS-nummer: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN nummer: 1276
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08026
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 21.2 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 101.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 33 hPa (20 °C)
Flash Point 14 °C
Explosion Limit 1.7 - 8 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C