Propylacetat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acetic acid propyl ester
A0044-25ML A0044-500ML
TCIAA0044-25MLEA 140 DKK
TCIAA0044-25ML TCIAA0044-500ML
Propylacetat ≥98.0% (by GC)
Propylacetat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molekylvægt: 102.13 g/mol
Kogepunkt: 101°C
Smeltepunkt: -95
Flammepunkt: 13°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009372
CAS-nummer: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN nummer: 1276
ADR: 3 II
Merck Index: 14,07841
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0eaebeff28b43b4aedf5e51294f0d1124852258&vid=ac0e3b294c3785ed77e04b3284b870382130b6a9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %