Propylacetat 99%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acetic acid propyl ester
158290010 158290025 158290100
ACRO158290010EA 488 DKK
ACRO158290010 ACRO158290025 ACRO158290100
Propylacetat 99%, pure
Propylacetat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molekylvægt: 102.13 g/mol
Kogepunkt: 102 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 0.88 g/cm³
Flammepunkt: 10 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009372
CAS-nummer: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN nummer: 1276
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08026
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm