Methylacetat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acetic acid methyl ester
3730.1 3730.2
ROTH3730.1EA 0 DKK
ROTH3730.1 ROTH3730.2
Methylacetat
Methylacetat
Formel: C₃H₆O₂
Molekylvægt: 74.08 g/mol
Kogepunkt: 56.9
Smeltepunkt: –98 °C
Massefylde: 0.938 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –13 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008711
CAS-nummer: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN nummer: 1231
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06038