Methylacetat zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acetic acid methyl ester
MQ200
8.09711.1000 8.09711.2500
8.09711.1000EA 315 DKK
8.09711.1000 8.09711.2500
Methylacetat zS, Sigma-Aldrich®
Methylacetat
Formel: C₃H₆O₂
Molekylvægt: 74.08 g/mol
Kogepunkt: 56.9
Smeltepunkt: –98 °C
Massefylde: 0.938 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –13 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008711
CAS-nummer: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN nummer: 1231
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06038
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 319 g/l (20 °C)
Melting Point -98 °C
Molar Mass 74.08 g/mol
Boiling Point 56 - 58 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 217 hPa (20 °C)
Flash Point -13 °C
Refractive Index 1.3614 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.1 - 16 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 455 °C
Saturation concentration 665 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 2.2
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid